Learn More
Tenak™ Classic Rack for Chest Freezers, 50 mm Box Height
Classic Rack is suitable for use with all chest freezer models.
68.15€ - 91.35€
Spécification
Comprend | Barre de verrouillage |
---|---|
Matériau | Acier inoxydable |
À utiliser avec (équipement) | Congélateurs-coffre |
Hauteur (métrique) | 50 mm (boîte) |
Code produit | Marque | Capacité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11517244
|
Tenak™
TE21440 |
Boîtes (8) |
77.80€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11557244
|
Tenak™
TE21450 |
Boîtes (6) |
71.55€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11567244
|
Tenak™
TE21451 |
Boîtes (7) |
91.35€
1 pièce |
Expédition estimée: 31-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15220484
|
Tenak™
TE21448 |
Boîtes (3) |
68.15€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15240484
|
Tenak™
TE21449 |
Boîtes (5) |
70.45€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Comes with a locking rod to secure the cryoboxes
- Measure the inside height of you freezer when choosing the right rack
- Constructed of stainless steel
Spécification
Barre de verrouillage | |
Acier inoxydable | |
Congélateurs-coffre | |
50 mm (boîte) |