Learn More
Tenak™ Classic Rack for Chest Freezers, 50 mm Box Height
Classic Rack is suitable for use with all chest freezer models.
Marque: Tenak™ TE21448
Code nomenclature Nacres: NB.12
Informations supplémentaires : Poids : 0.82000kg
Description
- Ils sont fournis avec une tige de verrouillage pour sécuriser les cryoboîtes
- Mesurez la hauteur intérieure de votre congélateur avant de choisir le rack adéquat
- Fabriquée en acier inoxydable
Spécification
Barre de verrouillage | |
Acier inoxydable | |
Congélateurs-coffre | |
50 mm (boîte) |
Boîtes (3) | |
3 | |
140 x 140 x 170 mm |