Learn More
Zwiebel™ Poids de boîte de classe M1 avec certificat
À utiliser avec des instruments de pesée de précision moyenne de classe III. Les poids Zwiebel™ de Classe M1 sont parfaits pour la vérification ou l’étalonnage des poids de classe M2.
89.52€ - 818.32€
Spécification
À utiliser avec (application) | Pour une utilisation avec les instruments de pesée de classe III précision moyenne et de classe IV précision ordinaire |
---|
Code produit | Marque | Poids | Tolérance | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Poids | Tolérance | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11730603
|
Zwiebel™
PBI2300W |
100 mg | ±0,5 mg |
93.92€
1 pièce |
Expédition estimée: 09-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11774744
|
Zwiebel™
PBI23723 |
10 kg | ± 500 mg |
304.22€
1 pièce |
Expédition estimée: 02-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11784744
|
Zwiebel™
PBI23724 |
20 kg | ± 1000 mg |
348.74€
1 pièce |
Expédition estimée: 09-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11770593
|
Zwiebel™
PBI2300M |
1 mg | ±0,2 mg |
89.52€
1 pièce |
Expédition estimée: 09-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11740603
|
Zwiebel™
PBI2300X |
200 mg | ±0,6 mg |
93.92€
1 pièce |
Expédition estimée: 09-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11700603
|
Zwiebel™
PBI2300R |
10 mg | ±0,25 mg |
109.18€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11794744
|
Zwiebel™
PBI23726 |
50 kg | ± 2500 mg |
818.32€
1 pièce |
Expédition estimée: 09-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11764744
|
Zwiebel™
PBI23721 |
5 kg | ± 250 mg |
209.88€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Poids d’étalonnage de classe M1
- En conformité avec OIML R111
- Fournis individuellement ou en kit, dans un boîtier en plastique ou une boîte en bois
Spécification
Pour une utilisation avec les instruments de pesée de classe III précision moyenne et de classe IV précision ordinaire |