Learn More
Zwiebel™ Poids de boîte de classe M1 avec certificat
À utiliser avec des instruments de pesée de précision moyenne de classe III. Les poids Zwiebel™ de Classe M1 sont parfaits pour la vérification ou l’étalonnage des poids de classe M2.
Marque:  Zwiebel™ PBI2300M
Code nomenclature Nacres: NB.71
Informations supplémentaires : Poids : 0.02000kg
Code produit. 11770593
  • 89.52€ / 1 pièce
Expédition estimée: 10-10-2024
Description
  • Poids d’étalonnage de classe M1
  • En conformité avec OIML R111
  • Fournis individuellement ou en kit, dans un boîtier en plastique ou une boîte en bois
Spécification
Spécification
Acier inoxydable
1 mg
±0,2 mg
Pour une utilisation avec les instruments de pesée de classe III précision moyenne et de classe IV précision ordinaire