Learn More
BRAND™ Pipette graduée de classe B SILBERBRAND ETERNA
La pipette graduée BRAND classe B SILBERBRAND ETERNA est fabriquée en AR-GLAS™ avec graduations ambrées.
45.00€ - 56.40€
Spécification
Bouchon d’aspirateur | Oui |
---|---|
Certifications/Conformité | DIN EN ISO 835 |
Classe | B |
Description | Pour délivrer un volume donné (TD, Ex.) |
Matériau | AR-GLAStrade; |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15501526
|
BRAND™
27013 |
25 ml |
56.40€
6 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15693947
|
BRAND™
27007 |
2 mL |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
- AR-GLAS™
- DIN EN ISO 835
- Étalonnées pour délivrer un volume donné (TD, Ex)
Spécification
Oui | |
B | |
AR-GLAStrade; | |
Ambré |
DIN EN ISO 835 | |
Pour délivrer un volume donné (TD, Ex.) | |
Oui |