Learn More
BRAND™ Pipette graduée de classe B SILBERBRAND ETERNA
La pipette graduée BRAND classe B SILBERBRAND ETERNA est fabriquée en AR-GLAS™ avec graduations ambrées.
Marque: BRAND™ 27013
Code nomenclature Nacres: NB.05
Informations supplémentaires : Poids : 0.50000kg
Description
- AR-GLAS™
- DIN EN ISO 835
- Étalonnées pour délivrer un volume donné (TD, Ex)
Spécification
Oui | |
B | |
AR-GLAStrade; | |
Ambré | |
25 ml |
DIN EN ISO 835 | |
Pour délivrer un volume donné (TD, Ex.) | |
Oui | |
0,1 mL |