Learn More
BRAND™ Fiole jaugée en polypropylène de classe B
En polypropylène haute pureté. L’exposition à une température maximale de 60°C n’entraînera pas de dépassement permanent des limites d’erreur.
Marca: BRAND™ 36020
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- En PP haute pureté
- Comprend un bouchon en PP
- Limites d’erreurs selon la classe B, DIN EN ISO 1042
- Étalonné pour son volume contenu (TC, In)
- L’exposition à une température maximale de 60°C (autoclavage) n’entraînera pas de dépassement permanent des limites d’erreur
- Il est recommandé de ne pas dépasser 60°C pour le nettoyage, afin de préserver les repères et les inscriptions
- Hauteur = Hauteur sans bouchon
Specifica
Volume contenu (TC, po) | |
PP | |
PP | |
plusmn; 0,08 ml | |
jusqu’à 60deg;C | |
Autoclavables | |
Bouchon |
DIN EN ISO 1042 | |
25 ml | |
108 mm | |
1 | |
plusmn; 0,08 ml | |
B | |
NS 10/19 |