Learn More
BRAND™ Fiole jaugée en polypropylène de classe B
En polypropylène haute pureté. L’exposition à une température maximale de 60°C n’entraînera pas de dépassement permanent des limites d’erreur.
8.94€ - 37.20€
Spécification
Étalonnage | Volume contenu (TC, po) |
---|---|
Certifications/Conformité | DIN EN ISO 1042 |
Matériau du bouchon | PP |
Matériau | PP |
Nb par paquet | 1 |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10658431
|
BRAND™
36062 |
1000 ml |
23.20€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17450134
|
BRAND™
36020 |
25 ml |
19.40€
2 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17396819
|
BRAND™
36048 |
250 ml |
16.35€
2 pièces |
Expédition estimée: 19-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17470134
|
BRAND™
36054 |
500 ml |
37.20€
2 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17460134
|
BRAND™
36028 |
50 ml |
26.85€
2 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17440134
|
BRAND™
36008 |
10 ml |
18.90€
2 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10359520
|
BRAND™
36054 |
500 ml |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
10349520
|
BRAND™
36038 |
100 ml |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
10552321
|
BRAND™
36028 |
50 ml |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
10258020
|
BRAND™
36048 |
250 ml |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
10410371
|
BRAND™
36020 |
25 ml |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
10291293
|
BRAND™
36008 |
10 ml |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
- En PP haute pureté
- Comprend un bouchon en PP
- Limites d’erreurs selon la classe B, DIN EN ISO 1042
- Étalonné pour son volume contenu (TC, In)
- L’exposition à une température maximale de 60°C (autoclavage) n’entraînera pas de dépassement permanent des limites d’erreur
- Il est recommandé de ne pas dépasser 60°C pour le nettoyage, afin de préserver les repères et les inscriptions
- Hauteur = Hauteur sans bouchon
Spécification
Volume contenu (TC, po) | |
PP | |
1 | |
Autoclavables | |
Bouchon |
DIN EN ISO 1042 | |
PP | |
Jusqu’à 60deg;C | |
B |