Learn More
VITLAB™ Éprouvettes graduées en PP de classe B avec échelle bleue augmentée
Utilisez ces éprouvettes pour l’industrie agro-alimentaire et les applications de mesure de volume. Les éprouvettes graduées en PP classe B VITLAB™ avec échelle bleue en relief possèdent une échelle bleue gravée, en relief et facile à lire et des traits circulaires aux principaux points de l’échelle.
Marque: VITLAB™ 647081
Description
- Éprouvette graduée en polypropylène hautement translucide
- La base hexagonale à crampons offre une grande stabilité
- Étalonnée pour son volume (In)
- Tolérances de classe B conformes aux normes DIN 12681 / ISO 6706.
- La résistance aux contraintes thermiques jusqu’à 80°C n’entraîne pas un dépassement constant des seuils de tolérance
- Pour préserver les marquages, ne pas nettoyer à plus de 60°C
Spécification
plusmn;0,5 ml | |
0,5 ml | |
Rond | |
Bleu | |
170 mm |
Classe B. | |
plusmn;0,5 ml | |
Industrie alimentaire et mesure du volume | |
Hexagonale | |
Bouteille graduée |