Learn More
Applied Biosystems™ NED™ Dye Spectral Calibration Plate, 384-well
Utilisé pour l’étalonnage spectral NED™ de vos systèmes ViiA™ 7, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7 Flex ou QuantStudio™ 12K Flex avec un bloc à 384 puits.
Marque: Applied Biosystems™ 4432302
Description
Ces kits d’étalonnage sont utilisés pour maintenir votre système de PCR en temps réel avec un bloc de 384 puits. Ils comprennent des plaques d’étalonnage pour effectuer un étalonnage spectral avec colorants FAM™, VIC™, ROX™, SYBR™ Green, TAMRA™, NED™, des plaques pour effectuer un étalonnage de région d’intérêt (ROI), un étalonnage de normalisation, et pour exécuter une vérification RNase P. Le calibrage et la vérification doivent être effectués au moins tous les six mois. Veuillez consulter le guide d’entretien de votre instrument pour obtenir des instructions complètes sur son utilisation. Les formulations de colorants pour votre système ViiA™ 7, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7 Flex, ou QuantStudio™ 12K Flex, amélioreront les résultats grâce au multiplexage en représentant plus précisément les spectres fluorescents trouvés dans vos expériences de PCR en temps réel.
- L’étalonnage et la vérification doivent être effectués au moins tous les six mois ; Consulter le guide d’entretien de l’appareil pour l’ensemble des instructions
Informations sur la commande
Expédition de glace sèche ; stocker les plaques entre -15° et -25°C.
Spécification
Conserver les plaques d’étalonnage entre -15°C et -25°C | |
Système QuantStudio™ 12 k Flex, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7, ViiA™ 7 | |
Plaque d’étalonnage spectral du colorant | |
Glace carbonique | |
Étalonnage spectral |
NED | |
NED™ | |
PCR en temps réel (qPCR) | |
1 x 384-well plate |