Learn More
Hirschmann™ Pipettes volumétriques en verre AR™
Fournit un degré de précision volumétrique extrêmement élevé pour vos besoins de pipetage. Les pipettes volumétriques en verre AR™ Hirschmann Instruments™ ont une tolérance supérieure à celle de la classe B.
Marque: Hirschmann™ 1300180
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Un trait
- Graduation indélébile ambrée
- Conformes aux normes DIN EN ISO 648
Spécification
B | |
Oui | |
6/boîte | |
100 ml | |
Pipette volumétrique |
verre | |
Marron | |
0,12 mL | |
600 mm |