Learn More
Hirschmann™ Pipettes volumétriques en verre AR™
Fournit un degré de précision volumétrique extrêmement élevé pour vos besoins de pipetage. Les pipettes volumétriques en verre AR™ Hirschmann Instruments™ ont une tolérance supérieure à celle de la classe B.
38.45€ - 136.00€
Spécification
Classe | B |
---|---|
Matériau | Verre |
Graduée | Oui |
Couleur de graduation | Marron |
Type | Pipette volumétrique |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11732252
|
Hirschmann™
1300129 |
0,5 ml |
73.80€
12 pièces |
Expédition estimée: 25-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11787971
|
Hirschmann™
1300160 |
10 ml |
50.15€
6 pièces |
Expédition estimée: 03-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11752252
|
Hirschmann™
1300180 |
100 ml |
104.00€
6 pièces |
Expédition estimée: 04-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11762252
|
Hirschmann™
1300164 |
15 ml |
56.30€
6 pièces |
Expédition estimée: 03-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11757971
|
Hirschmann™
1300133 |
1 ml |
75.65€
12 pièces |
Expédition estimée: 03-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11797971
|
Hirschmann™
1300165 |
20 ml |
61.85€
6 pièces |
Expédition estimée: 03-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11707981
|
Hirschmann™
1300170 |
25 ml |
63.05€
6 pièces |
Expédition estimée: 07-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11767971
|
Hirschmann™
1300140 |
2 ml |
75.65€
12 pièces |
Expédition estimée: 03-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11742252
|
Hirschmann™
1300148 |
3 ml |
38.45€
6 pièces |
Expédition estimée: 03-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11776652
|
Hirschmann™
1300150 |
4 ml |
45.85€
6 pièces |
Expédition estimée: 02-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11717981
|
Hirschmann™
1300175 |
50 ml |
136.00€
6 pièces |
Expédition estimée: 03-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11777971
|
Hirschmann™
1300155 |
5 ml |
44.20€
6 pièces |
Expédition estimée: 03-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Un trait
- Graduation indélébile ambrée
- Conformes aux normes DIN EN ISO 648
Spécification
B | |
Oui | |
Pipette volumétrique |
Verre | |
Marron |