Learn More
Hirschmann™ Pipettes volumétriques en verre AR™
Fournit un degré de précision volumétrique extrêmement élevé pour vos besoins de pipetage. Les pipettes volumétriques en verre AR™ Hirschmann Instruments™ ont une tolérance supérieure à celle de la classe B.
Marque:  Hirschmann™ 1300170
Code produit. 11707981
  • 63.05€ / 6 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Un trait
  • Graduation indélébile ambrée
  • Conformes aux normes DIN EN ISO 648
Spécification
Spécification
B
Oui
6/boîte
25 ml
Pipette volumétrique
verre
Marron
0,045 mL
530 mm
Nom du produit
Hirschmann™ Pipettes volumétriques en verre AR™ > Capacité : 25 ml