Learn More
Hirschmann™ Pipettes volumétriques en verre AR™, classe AS
Fournit un degré de précision volumétrique extrêmement élevé pour vos besoins de pipetage. Les pipettes volumétriques en verre AR™ Hirschmann Instruments™, classe AS, sont dotées d’une graduation bleue.
Marque: Hirschmann™ 1341129
Code nomenclature Nacres: NB.05
Informations supplémentaires : Poids : 0.25000kg
Description
- Conforme à la norme DIN EN ISO 648
- Un trait, graduation bleue
- Conformité certifiée, avec identification des lots datée
Spécification
± 0,005 ml | |
Pour délivrer un volume donné | |
AS | |
Non stérile | |
Bleu | |
12/paquet | |
0,5 ml | |
Non |
Autoclavables | |
DIN EN ISO 648 | |
Verre sodocalcique | |
Oui | |
Couleur de l’émail bleue | |
± 0,005 ml | |
Pipette volumétrique |