Learn More
Hirschmann™ Pipettes volumétriques en verre AR™, classe AS
Code produit. p-8013418
Click to view available options
Volume (métrique):
0,5 ml
1 ml
2 ml
2,5 ml
3 ml
5 ml
10 ml
15 ml
20 ml
25 ml
50 ml
100 ml
Conditionnement:
12 pièces
6 pièces
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a été identifié, il est indiqué ci-dessous
Code produit. 10524061
Marque: Hirschmann™ 1341129
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a été identifié, il est indiqué ci-dessous
Fournit un degré de précision volumétrique extrêmement élevé pour vos besoins de pipetage. Les pipettes volumétriques en verre AR™ Hirschmann Instruments™, classe AS, sont dotées d’une graduation bleue.
  • Conforme à la norme DIN EN ISO 648
  • Un trait, graduation bleue
  • Conformité certifiée, avec identification des lots datée
Spécification
Précision ± 0,005 ml
Autoclavable Autoclavable
Étalonnage Pour délivrer un volume donné
Certifications/Conformité DIN EN ISO 648
Classe AS
Matériau Verre sodocalcique
Stérilité Non stérile
Graduée Oui
Couleur de graduation Bleu
Type de graduation Couleur de l’émail bleue
Quantité 12/paquet
Tolérance ± 0,005 ml
Volume (métrique) 0,5 ml
Type Pipette volumétrique
Jetable Non