Learn More
BRAND™ Flacon volumétrique PMP de classe A
L’autoclavage à une température allant jusque 121°C n’entraînera pas de dépassement permanent des limites d’erreur. Il est recommandé de ne pas dépasser 60°C pour le nettoyage, afin de préserver les repères et les inscriptions.
11.45€ - 39.60€
Spécification
Étalonnage | Pour son volume contenu (TD, po) |
---|---|
Certifications/Conformité | DIN EN ISO 1042 |
Matériau du bouchon | PP |
Matériau | PMP |
Nb par paquet | 1 |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17460144
|
BRAND™
36176 |
100 ml |
39.60€
2 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10621794
|
BRAND™
36176 |
100 ml | N/A | ||||||
17440144
|
BRAND™
36172 |
25 ml |
27.00€
2 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10261343
|
BRAND™
36172 |
25 ml | N/A | ||||||
17450144
|
BRAND™
36174 |
50 ml |
35.00€
2 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10119242
|
BRAND™
36174 |
50 ml | N/A | ||||||
17430144
|
BRAND™
36170 |
10 ml |
25.90€
2 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10201303
|
BRAND™
36170 |
10 ml | N/A | ||||||
Description
- Structure en PMP transparent.
- Comprend un bouchon en PP
- Limites d’erreurs selon la classe A, DIN EN ISO 1042
- Comprend un certificat de lot
- Étalonné pour son volume contenu (TC, In)
- L’exposition à une température maximale de 121°C (autoclavage) n’entraînera pas de dépassement permanent des limites d’erreur
- Il est recommandé de ne pas dépasser 60°C pour le nettoyage, afin de préserver les repères et les inscriptions
- Hauteur = Hauteur sans bouchon
Spécification
Pour son volume contenu (TD, po) | |
PP | |
1 | |
A |
DIN EN ISO 1042 | |
PMP | |
Autoclavables |