Learn More
BRAND™ Flacon volumétrique PMP de classe A
L’autoclavage à une température allant jusque 121°C n’entraînera pas de dépassement permanent des limites d’erreur. Il est recommandé de ne pas dépasser 60°C pour le nettoyage, afin de préserver les repères et les inscriptions.
Marque: BRAND™ 36176
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Structure en PMP transparent.
- Comprend un bouchon en PP
- Limites d’erreurs selon la classe A, DIN EN ISO 1042
- Comprend un certificat de lot
- Étalonné pour son volume contenu (TC, In)
- L’exposition à une température maximale de 121°C (autoclavage) n’entraînera pas de dépassement permanent des limites d’erreur
- Il est recommandé de ne pas dépasser 60°C pour le nettoyage, afin de préserver les repères et les inscriptions
- Hauteur = Hauteur sans bouchon
Spécification
Pour son volume contenu (TD, po) | |
PP | |
PMP | |
± 0,10 ml | |
121°C | |
Autoclavables |
DIN EN ISO 1042 | |
100 ml | |
173 mm | |
1 | |
± 0,10 ml | |
A |