Learn More
Hirschmann™ Éprouvettes graduées PMP de classe A avec graduations bleues augmentées
Excellentes pour une mesure de liquides et un transfert de fluides de précision en laboratoire.
Marque: Hirschmann™ 7520194
Description
- Conforme à la norme DIN 12681/ISO 6706 PMP
- Échelle augmentée
- transparent
- Graduation de type cercle du point principal
- Base hexagonale
- Certification conforme
Spécification
2000 mL | |
DIN 12681, ISO 6706 | |
A | |
97 mm | |
20 mL | |
Mesure précise des liquides et transfert de liquides dans le laboratoire | |
Hexagonale | |
Éprouvette graduée |
PMP | |
Éprouvette graduée, PMP | |
Non jetable | |
20 mL | |
Rond | |
Bleu | |
482 mm |