Learn More
Hirschmann™ Éprouvettes de mesure de classe A, graduation ambrée
Excellentes pour une mesure de liquides et un transfert de fluides de précision en laboratoire. Les éprouvettes de mesure Hirschmann Instruments™ de classe A, à graduation ambrée, sont fabriquées à partir d’une tubulure en verre durable DURAN™.
Marque: Hirschmann™ 2210194
Description
- Avec bec verseur, graduation indélébile ambrée circulaire avec mise en évidence des principaux points
- Conformité certifiée, avec identification des lots datée
- Conforme à la norme DIN EN ISO 4788
- Résistance à la corrosion et aux chocs thermiques
Spécification
Hexagonale | |
Rond | |
A | |
±10 ml | |
Verre | |
20 mL |
Marron | |
DIN EN ISO 4788 | |
500 mm | |
Éprouvette graduée | |
2000 mL | |
10 |