Learn More
Carbolite™ Four avec enveloppe de température uniforme
Marque:  Carbolite™ CWF1223-230SN+&02-301
Code produit. 10704923
  • 10965.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 15-07-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Four traditionnel CWF
• Porte guillotine
• Chauffage sur deux côtés
• Montée en température rapide
• Ouverture du four avec une porte à déplacement parallèle, facile à manoeuvrer, protection des opérateurs
• Des éléments chauffants bobinés puissants et radiants sur deux côtés de la chambre assurent une très bonne uniformité thermique
• Montée en température deux fois plus rapide que les fours classiques
• Système d'isolation en matériau réfractaire dur pour assurer une bonne résistance à l'abrasion
• Base en céramique dure facilement remplaçable en cas de dégradation (débordement, attaque acide, etc)
• Coupe circuit de sécurité à l'ouverture de la porte du four
• Double parois métalliques tout autour du four pour créer un flux d'air et garder les parois extérieures froides
• Applications traitement thermique des métaux ferreux, trempe, recuit, durcis ou simulation de processus industriels lourds à l'échelle expérimentale (tests de matériaux, produits finis, revêtement de surface)
• Four à contrôleur 3 segments
• Permet de créer des rampes de température (positive ou négative) et de programmer des minuteurs pour des processus longs ou de gérer des opérations différées
• Four 1200°C
Spécification
Spécification
301 PID Controller
1200°C
400 x 245 x 235 mm
254 mm
235 mm
400 mm
230 V
50/60 Hz
23 L
Furnace
505 mm
705 mm
675 mm
230 V 50/60 Hz 7000 w
7000 w
Certificats
Voir les accessoires
Nom du produit
Carbolite™ Four avec enveloppe de température uniforme > Capacité : 23 L ; température max. : 1200C