Learn More
Hirschmann™ Éprouvettes graduées PMP de classe A avec graduations bleues augmentées
Click to view available options
Conditionnement:
1 pièce
2 pièces
Capacité (métrique):
250 mL
500 mL
2000 mL
Description
- Conforme à la norme DIN 12681/ISO 6706 PMP
- Échelle augmentée
- transparent
- Graduation de type cercle du point principal
- Base hexagonale
- Certification conforme
Spécification
Spécification
| Matériau | PMP |
| Description | Éprouvette graduée, PMP |
| Classe | A |
| Jetable | Non jetable |
| Graduations | 0,5 ml |
| Forme | Rond |
| À utiliser avec (application) | Mesure précise des liquides et transfert de liquides dans le laboratoire |
| Couleur de la balance | Bleu |
| Base Type | Hexagonale |
| Hauteur (métrique) | 170 mm |
| Afficher plus |