Learn More
Poulten Graf™ Class A Borosilicate Glass Trapezoidal Volumetric Flask
Created from borosilicate glass. Poulten Graf™ Volumetric Flasks with Class A Stopper are used to prepare standard solutions.
Marque:  Poulten Graf™ RB257/AM/A/5
Code produit. 12373976
  • 152.00€ / 5 pièces
Expédition estimée: 11-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Bouchon en polypropylène inclus
  • Chaque flacon numéroté individuellement pour l’identification et la traçabilité
  • Verre borosilicaté Volac™
Spécification
Spécification
PP
1 mL
5
Oui
Trapézoïdal
Ambré
Verre borosilicaté
±0,010 ml
A
7/16