Learn More
Poulten Graf™ Class A Borosilicate Glass Trapezoidal Volumetric Flask
Created from borosilicate glass. Poulten Graf™ Volumetric Flasks with Class A Stopper are used to prepare standard solutions.
99.70€ - 152.00€
Spécification
Matériau du bouchon | PP |
---|---|
Matériau | Verre borosilicaté |
Nbre par carton | 5 |
Graduated | Oui |
Classe | A |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Taille du bouchon | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Taille du bouchon | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||
12373976
|
Poulten Graf™
RB257/AM/A/5 |
1 mL | 7/16 | Ambré |
152.00€
5 pièces |
Expédition estimée: 27-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12393976
|
Poulten Graf™
RB257/AM/C/5 |
3 mL | 7,5/16 | Ambré |
152.00€
5 pièces |
Expédition estimée: 24-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12383976
|
Poulten Graf™
RB257/AM/B/5 |
2 mL | 7/16 | Ambré | N/A | ||||
12343976
|
Poulten Graf™
RB257/C/5 |
3 mL | 7/16 | Transparent |
105.00€
5 pièces |
Expédition estimée: 27-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12313986
|
Poulten Graf™
RB257/AM/E/5 |
5 mL | 7/16 | Ambré |
152.00€
5 pièces |
Expédition estimée: 27-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12353976
|
Poulten Graf™
RB257/D/5 |
4 mL | 7/16 | Transparent |
99.70€
5 pièces |
Expédition estimée: 07-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12363976
|
Poulten Graf™
RB257/E/5 |
5 mL | 7/16 | Transparent |
105.00€
5 pièces |
Expédition estimée: 07-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12303986
|
Poulten Graf™
RB257/AM/D/5 |
4 mL | 7/16 | Ambré |
152.00€
5 pièces |
Expédition estimée: 07-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- Polypropylene stopper included
- Each flask individually numbered for identification and traceability
- Volac™ borosilicate glass
Spécification
PP | |
5 | |
A |
Verre borosilicaté | |
Oui | |
Trapézoïdal |