Learn More
Poulten Graf™ Class A Borosilicate Glass Trapezoidal Volumetric Flask
Created from borosilicate glass. Poulten Graf™ Volumetric Flasks with Class A Stopper are used to prepare standard solutions.
Marque: Poulten Graf™ RB257/AM/E/5
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Bouchon en polypropylène inclus
- Chaque flacon numéroté individuellement pour l’identification et la traçabilité
- Verre borosilicaté Volac™
Spécification
PP | |
5 mL | |
5 | |
Oui | |
Trapézoïdal |
Ambré | |
Verre borosilicaté | |
±0,025 ml | |
A | |
7/16 |