Learn More
Honeywell™ Cartouche en plastique A1B1E1 classe 1 pour vapeurs organiques et gaz acides
Demi-masque respiratoire hautes performances léger et à profil bas.
31.00€ - 43.00€
Spécification
Certifications/Conformité | EPI de catégorie 3, Certificat CE :250, Attestation CE, EN 140 |
---|---|
Couleur | Noir |
Matériau | Jupe en silicone |
Type de produit | Demi-masque |
À utiliser avec (application) | Convient à de nombreux types d'applications |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15856845
|
Honeywell™
N65770032 |
M |
43.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15866845
|
Honeywell™
N65770033 |
L |
31.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Jupe de masque en silicone 100 % hypoallergénique pour un confort supplémentaire
- Le harnais unique à quatre points avec sangle de soutien cervical est facile à utiliser et sa conception ergonomique et son système de suspension amélioré s’adaptent parfaitement au-dessus de la tête, offrant un niveau élevé de confort
- Espace mort d’air réduit pour moins de réinhalation de l’air expiré
- Facile à démonter et à nettoyer, doté de pièces remplaçables
- La vanne d’expiration supérieure permet d’expirer davantage d’air, améliorant le confort et réduisant la chaleur dans le masque des utilisateurs.
- L’épaisseur variable du joint d’étanchéité s’adapte parfaitement à l’arrête du nez pour un confort et un ajustement renforcés
Spécification
EPI de catégorie 3, Certificat CE :250, Attestation CE, EN 140 | |
Jupe en silicone | |
Convient à de nombreux types d'applications |
Noir | |
Demi-masque | |
4 points |