Learn More
Honeywell™ Cartouche en plastique A1B1E1 classe 1 pour vapeurs organiques et gaz acides
Demi-masque respiratoire hautes performances léger et à profil bas.
Marque: Honeywell™ N65770033
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Jupe de masque en silicone 100 % hypoallergénique pour un confort supplémentaire
- Le harnais unique à quatre points avec sangle de soutien cervical est facile à utiliser et sa conception ergonomique et son système de suspension amélioré s’adaptent parfaitement au-dessus de la tête, offrant un niveau élevé de confort
- Espace mort d’air réduit pour moins de réinhalation de l’air expiré
- Facile à démonter et à nettoyer, doté de pièces remplaçables
- La vanne d’expiration supérieure permet d’expirer davantage d’air, améliorant le confort et réduisant la chaleur dans le masque des utilisateurs.
- L’épaisseur variable du joint d’étanchéité s’adapte parfaitement à l’arrête du nez pour un confort et un ajustement renforcés
Spécification
EPI de catégorie 3, Certificat CE :250, Attestation CE, EN 140 | |
Jupe en silicone | |
L | |
4 points |
Noir | |
Demi-masque | |
Convient à de nombreux types d'applications |