Learn More
Thermo Scientific™ CL-XPosure™ Film
Thermo Scientific CL-XPosure Film is an economically priced clear-blue X-ray film especially for detection and documentation of ECL-based western blots and other chemiluminescent protein or nucleic acid assay methods.
Marque:  Thermo Scientific™ 34090
212.20 EUR valable jusqu'au 2025-05-31
Utilisez le code promo "25977" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10137683
  • 258.00€ / 100 feuilles
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Thermo Scientific CL-XPosure Film is an economically priced clear-blue X-ray film especially for detection and documentation of ECL-based western blots and other chemiluminescent protein or nucleic acid assay methods. CL-XPosure Film is an excellent photographic film for use with enhanced chemiluminescence (ECL) substrates for horseradish peroxidase (HRP) or alkaline phosphatase (AP). Convenient sizes are offered for protein western blotting, standard film cassettes, and film developing equipment. This autoradiography film also works well for chemiluminescent or isotopic DNA and RNA methods, including Southern and northern blotting and gel-shift assays (EMSA). The quality and price of this film make it the ideal choice for life science research applications.
Le film CL-XPosure constitue un excellent film photographique à utiliser avec des substrats chimiluminescents amplifiés (ECL) pour la péroxydase de raifort (HRP) ou la phosphatase alcaline (AP). Des tailles pratiques sont proposées pour les transferts Western de protéines, les cassettes de film standard et les équipements de développement de films. Le film d’autoradiographie est également performant pour les méthodes de détection chimiluminescente ou isotopique d’ADN et d’ARN, notamment les transferts Southern et Northern et les tests de retard sur gel (EMSA). La qualité et le prix de ce film en font un choix intelligent pour les applications de recherche en sciences de la vie.
Points clés :
  • Haute performance – tout aussi sensible que les autres films d’autoradiographie disponibles dans le commerce
  • Abordable – coût jusqu’à 75 % inférieur à celui des autres marques de films radiographiques de qualité comparable
  • Pratique – disponible en cinq tailles de feuille dans des emballages contenant 50 ou 100 feuilles non intercalées
  • Parfaite compatibilité – validé pour une utilisation avec les substrats par chimiluminescence Thermo Scientific SuperSignal et le substrat par chimiluminescence Thermo Scientific Pierce ECL
Informations relatives à la commande :
Disponible en feuilles de 5 × 7 po., 7 × 9,5 po., 9,5 × 11 po. ou 14 × 17 po.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Film radiographique
5 in x 7 in.
7 po
100 feuilles
Film CL-Xposure, 5 x 7 po. (13 x 18cm)
CL-Xposure™
5 po
Conserver à température ambiante.
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotZI394331 Type de certificatCertificat d’analyse Date15/10/2024 Catalog Number34090
Numéro de lotZD390494 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/05/2024 Catalog Number34090
Numéro de lotZB385159 Type de certificatCertificat d’analyse Date28/02/2024 Catalog Number34090
Numéro de lotYK353090 Type de certificatCertificat d’analyse Date25/01/2024 Catalog Number34090
Numéro de lotYG353089 Type de certificatCertificat d’analyse Date04/08/2023 Catalog Number34090
Nom du produit
Thermo Scientific™ CL-XPosure™ Film > 5 x 7 po. (13 x 18cm)