Learn More
Acide citrique monohydraté, 99,5 %, pour analyse, Thermo Scientific Chemicals
29.73€ - 141.11€
Identifiants chimiques
CAS | 5949-29-1 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H10O8 |
Poids moléculaire (g/mol) | 210.138 |
Numéro MDL | MFCD00149972 |
Clé InChI | YASYEJJMZJALEJ-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | citric acid monohydrate, citric acid hydrate, 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acid hydrate, citric acid, monohydrate, unii-2968phw8qp, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, monohydrate, citrate, acidum citricum monohydricum, citric acid monohydrate usp |
CID PubChem | 22230 |
ChEBI | CHEBI:31404 |
Nom IUPAC | acide 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylique ; hydraté |
SMILES | C(C(=O)O)C(CC(=O)O)(C(=O)O)O.O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10438280
|
Thermo Scientific Acros
124912500 |
250g | Flacon en plastique |
29.73€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10143650
|
Thermo Scientific Acros
124910010 |
1 kg | Flacon en plastique |
71.18€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10784264
|
Thermo Scientific Acros
124910025 |
2,5kg | Flacon en plastique |
141.11€
2.50kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Tampon biologique pour analyseIdentifiants chimiques
5949-29-1 | |
210.138 | |
YASYEJJMZJALEJ-UHFFFAOYSA-N | |
22230 | |
acide 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylique ; hydraté |
C6H10O8 | |
MFCD00149972 | |
citric acid monohydrate, citric acid hydrate, 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acid hydrate, citric acid, monohydrate, unii-2968phw8qp, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, monohydrate, citrate, acidum citricum monohydricum, citric acid monohydrate usp | |
CHEBI:31404 | |
C(C(=O)O)C(CC(=O)O)(C(=O)O)O.O |
Spécification
Citric acid monohydrate | |
135,0°C à 152,0°C | |
99.5% | |
HO2CCH2C(OH)(CO2H)CH2CO2H·H2O | |
15, 2325 | |
Solubilité dans l’eau : 676 g/l (25°C). Autres solubilités : 2,17 g/100 g d’éther - 0,007 g/100 g de chloroforme, 15,43 g/100 g d’alcool amyle - 5,98 g/100 g d’acétate d’amyle, 5,28 g/100 g d’acétate d’éthyle - 197 g/100 g de méthanol, 62,8 g/100 g de propanol | |
C(C(=O)O)C(CC(=O)O)(C(=O)O)O.O | |
210.138 | |
CHEBI:31404 | |
99.5% | |
174°C | |
Poudre cristalline ou cristaux |
5949-29-1 | |
Blanc | |
C6H10O8 | |
MFCD00149972 | |
citric acid monohydrate, citric acid hydrate, 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acid hydrate, citric acid, monohydrate, unii-2968phw8qp, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, monohydrate, citrate, acidum citricum monohydricum, citric acid monohydrate usp | |
YASYEJJMZJALEJ-UHFFFAOYSA-N | |
acide 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylique ; hydraté | |
22230 | |
210.15 | |
Analytique | |
Authentique |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H :
Provoque une irritation oculaire grave.
Déclaration GHS P :
Se laver soigneusement le visage, les mains et toute peau exposée après manipulation.
Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Si l’irritation oculaire persiste : Consulter un médecin.
AVERTISSEMENT : Les informations fournies sur ce site Web ont été élaborées conformément à la réglementation de l’Union européenne (UE) et sont, à notre connaissance, exactes à la date de leur publication. Les informations ne sont fournies qu’à titre indicatif pour une manipulation et une utilisation en toute sécurité. Elles ne doivent pas être considérées comme une garantie ou une spécification de qualité.
Avertissement
- Citric acid monohydrate
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.