Learn More
Citral, cis + trans, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
25.53€ - 112.56€
Identifiants chimiques
CAS | 5392-40-5 |
---|---|
Formule moléculaire | C10H16O |
Poids moléculaire (g/mol) | 152.24 |
Numéro MDL | MFCD00006997 |
Clé InChI | WTEVQBCEXWBHNA-JXMROGBWSA-N |
Synonyme | citral, geranial, trans-citral, 3,7-dimethylocta-2,6-dienal, geranialdehyde, e-citral, citral a, 2e-3,7-dimethylocta-2,6-dienal, alpha-citral, lemsyn gb |
CID PubChem | 638011 |
ChEBI | CHEBI:16980 |
Nom IUPAC | (2E)-3,7-diméthylocta-2,6-diénal |
SMILES | CC(C)=CCC\C(C)=C\C=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11354549
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A16169.18 |
50 g |
25.53€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11473227
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A16169.22 |
100 g |
33.87€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11483227
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A16169.36 |
500 g |
112.56€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
5392-40-5 | |
152.24 | |
WTEVQBCEXWBHNA-JXMROGBWSA-N | |
638011 | |
(2E)-3,7-diméthylocta-2,6-diénal |
C10H16O | |
MFCD00006997 | |
citral, geranial, trans-citral, 3,7-dimethylocta-2,6-dienal, geranialdehyde, e-citral, citral a, 2e-3,7-dimethylocta-2,6-dienal, alpha-citral, lemsyn gb | |
CHEBI:16980 | |
CC(C)=CCC\C(C)=C\C=O |
Spécification
Citral | |
5392-40-5 | |
0.888 | |
98°C (208°F) | |
1.488 | |
1721871 | |
citral, geranial, trans-citral, 3,7-dimethylocta-2,6-dienal, geranialdehyde, e-citral, citral a, 2e-3,7-dimethylocta-2,6-dienal, alpha-citral, lemsyn gb | |
CC(C)=CCC\C(C)=C\C=O | |
152.24 | |
CHEBI:16980 | |
95% |
cis + trans | |
<-10°C | |
228°C to 229°C | |
C10H16O | |
MFCD00006997 | |
14,2322 | |
WTEVQBCEXWBHNA-JXMROGBWSA-N | |
(2E)-3,7-diméthylocta-2,6-diénal | |
638011 | |
152.24 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H317
Provoque une irritation cutanée.
Peut provoquer une allergie cutanée.
P261-P264b-P272-P280-P302+P352-P305+P351+P338-P333+P313-P362-P501c
H315-H317-H319
missing translation for 'einecsNumber' : 226-394-6
missing translation for 'rtecsNumber' : RG5075000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : 2° à 8°C
- Citral, cis + trans
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
- P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Citral
RUO – Research Use Only