Learn More
Citral, cis + trans, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11483227
Click to view available options
Quantité:
50 g
100 g
500 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5392-40-5
Formule moléculaire C10H16O
Poids moléculaire (g/mol) 152.24
Numéro MDL MFCD00006997
Clé InChI WTEVQBCEXWBHNA-JXMROGBWSA-N
Synonyme citral, geranial, trans-citral, 3,7-dimethylocta-2,6-dienal, geranialdehyde, e-citral, citral a, 2e-3,7-dimethylocta-2,6-dienal, alpha-citral, lemsyn gb
CID PubChem 638011
ChEBI CHEBI:16980
Nom IUPAC (2E)-3,7-diméthylocta-2,6-diénal
SMILES CC(C)=CCC\C(C)=C\C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Citral
Note relative au nom cis + trans
Point de fusion <-10°C
Densité 0.888
Point d’ébullition 228°C to 229°C
Point d’éclair 98°C (208°F)
Indice de réfraction 1.488
Quantité 500 g
Beilstein 1721871
Merck Index 14,2322
Poids de la formule 152.24
Pourcentage de pureté 95%