Learn More
CIis,cis-1,3,5-cyclohexanetriol dihydraté, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
40.90€ - 150.75€
Identifiants chimiques
CAS 60662-54-6
Formule moléculaire C6H12O3·2H2O
Poids moléculaire (g/mol) 168.19
Clé InChI MAPLMYMZLRIJSP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme cis,cis-1,3,5-cyclohexanetriol dihydrate, cis,cis-1,3,5-trihydroxycyclohexane, cis-phloroglucitol, 1s,3s,5s-cyclohexane-1,3,5-triol dihydrate, ciscis-135-cyclohexanetrioldihydrate, cyclohexane-1,3,5-triol dihydrate, cyclohexane-1,3,5-triol-water 1/2, cis cis-1 3 5-cyclohexanetriol dihydrate, 1r,3s,5s-cyclohexane-1,3,5-triol dihydrate
CID PubChem 16211857
Nom IUPAC cyclohexane-1,3,5-triol ; dihydraté
SMILES C1C(CC(CC1O)O)O.O.O
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15590594
Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
458950010
1 g
40.90€
1g
15500604
Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
458950050
5 g
150.75€
5g
Description
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
60662-54-6
168.19
cis,cis-1,3,5-cyclohexanetriol dihydrate, cis,cis-1,3,5-trihydroxycyclohexane, cis-phloroglucitol, 1s,3s,5s-cyclohexane-1,3,5-triol dihydrate, ciscis-135-cyclohexanetrioldihydrate, cyclohexane-1,3,5-triol dihydrate, cyclohexane-1,3,5-triol-water 1/2, cis cis-1 3 5-cyclohexanetriol dihydrate, 1r,3s,5s-cyclohexane-1,3,5-triol dihydrate
cyclohexane-1,3,5-triol ; dihydraté
C6H12O3·2H2O
MAPLMYMZLRIJSP-UHFFFAOYSA-N
16211857
C1C(CC(CC1O)O)O.O.O
Spécification
cis,cis-1,3,5-Cyclohexanetriol dihydrate
108.0°C to 110.0°C
97.5% min. (GC)
C6H12O3·2H2O
Solubility in water: soluble in hot water.
C1C(CC(CC1O)O)O.O.O
168.19
168.19
60662-54-6
Authentique
Flacon en verre
cis,cis-1,3,5-cyclohexanetriol dihydrate, cis,cis-1,3,5-trihydroxycyclohexane, cis-phloroglucitol, 1s,3s,5s-cyclohexane-1,3,5-triol dihydrate, ciscis-135-cyclohexanetrioldihydrate, cyclohexane-1,3,5-triol dihydrate, cyclohexane-1,3,5-triol-water 1/2, cis cis-1 3 5-cyclohexanetriol dihydrate, 1r,3s,5s-cyclohexane-1,3,5-triol dihydrate
MAPLMYMZLRIJSP-UHFFFAOYSA-N
cyclohexane-1,3,5-triol ; dihydraté
16211857
98%
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Identifiant produit
  • cis,cis-1,3,5-Cyclohexanetriol dihydrate