Learn More
CIis,cis-1,3,5-cyclohexanetriol dihydraté, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15590594
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 60662-54-6
Formule moléculaire C6H12O3·2H2O
Poids moléculaire (g/mol) 168.19
Clé InChI MAPLMYMZLRIJSP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme cis,cis-1,3,5-cyclohexanetriol dihydrate, cis,cis-1,3,5-trihydroxycyclohexane, cis-phloroglucitol, 1s,3s,5s-cyclohexane-1,3,5-triol dihydrate, ciscis-135-cyclohexanetrioldihydrate, cyclohexane-1,3,5-triol dihydrate, cyclohexane-1,3,5-triol-water 1/2, cis cis-1 3 5-cyclohexanetriol dihydrate, 1r,3s,5s-cyclohexane-1,3,5-triol dihydrate
CID PubChem 16211857
Nom IUPAC cyclohexane-1,3,5-triol ; dihydraté
SMILES C1C(CC(CC1O)O)O.O.O
Spécification
Nom chimique ou matériau cis,cis-1,3,5-Cyclohexanetriol dihydrate
Point de fusion 108.0°C to 110.0°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble in hot water.
Poids de la formule 168.19
Pourcentage de pureté 98%
Identifiant produit
  • cis,cis-1,3,5-Cyclohexanetriol dihydrate