Learn More
Chlorhydrate de cis-4-amino-N-Boc-L-prolinate de méthyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
63.80€ - 756.77€
Identifiants chimiques
CAS 171110-72-8
Formule moléculaire C11H21ClN2O4
Poids moléculaire (g/mol) 280.75
Numéro MDL MFCD03787927
Clé InChI KFYCQKLSGMAVQH-UHFFFAOYNA-N
Synonyme methyl 2s,4s-1-boc-4-aminopyrrolidine-2-carboxylate hydrochloride, 2s,4s-1-tert-butyl 2-methyl 4-aminopyrrolidine-1,2-dicarboxylate hydrochloride, n-boc-cis-4-amino-l-proline methyl ester hydrochloride, 2s,4s-1-boc-4-amino pyrrolidine-2-carboxylic acid methylester-hcl, 1-tert-butyl 2-methyl 2s,4s-4-aminopyrrolidine-1,2-dicarboxylate hydrochloride, n-boc-cis-4-amino-l-proline methyl ester hydrochloride salt, 1-tert-butyl 2-methyl cis-4-aminopyrrolidine-1,2-dicarboxylate hydrochloride, 2s,4s-1-boc-4-amino pyrrolidine-2-carboxylic acid methylester hydrochloride, 4-aminopyrrolidine-1,2-dicarboxylatehydrochloride, s,s-1-boc-4-aminoproline methyl ester hydrochloride
CID PubChem 17998957
SMILES Cl.COC(=O)C1CC(N)CN1C(=O)OC(C)(C)C
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15460076
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
H52731.MD
250 mg Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
15440076
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
H52731.03
1 g
190.95€
1g
15450076
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
H52731.06
5 g
756.77€
5g
Description
Description
cis-4-Amino-N-Boc-L-proline methyl ester hydrochloride is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chlorhydrate d’ester méthylique de la proline cis-4Amino-N-Boc-L est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants.
Spécification
Identifiants chimiques
171110-72-8
280.75
KFYCQKLSGMAVQH-UHFFFAOYNA-N
17998957
C11H21ClN2O4
MFCD03787927
methyl 2s,4s-1-boc-4-aminopyrrolidine-2-carboxylate hydrochloride, 2s,4s-1-tert-butyl 2-methyl 4-aminopyrrolidine-1,2-dicarboxylate hydrochloride, n-boc-cis-4-amino-l-proline methyl ester hydrochloride, 2s,4s-1-boc-4-amino pyrrolidine-2-carboxylic acid methylester-hcl, 1-tert-butyl 2-methyl 2s,4s-4-aminopyrrolidine-1,2-dicarboxylate hydrochloride, n-boc-cis-4-amino-l-proline methyl ester hydrochloride salt, 1-tert-butyl 2-methyl cis-4-aminopyrrolidine-1,2-dicarboxylate hydrochloride, 2s,4s-1-boc-4-amino pyrrolidine-2-carboxylic acid methylester hydrochloride, 4-aminopyrrolidine-1,2-dicarboxylatehydrochloride, s,s-1-boc-4-aminoproline methyl ester hydrochloride
Cl.COC(=O)C1CC(N)CN1C(=O)OC(C)(C)C
Spécification
cis-4-Amino-N-Boc-L-proline methyl ester hydrochloride
∽185°C (decomposition)
MFCD03787927
KFYCQKLSGMAVQH-UHFFFAOYNA-N
Cl.COC(=O)C1CC(N)CN1C(=O)OC(C)(C)C
280.75
280.75
171110-72-8
C11H21ClN2O4
methyl 2s,4s-1-boc-4-aminopyrrolidine-2-carboxylate hydrochloride, 2s,4s-1-tert-butyl 2-methyl 4-aminopyrrolidine-1,2-dicarboxylate hydrochloride, n-boc-cis-4-amino-l-proline methyl ester hydrochloride, 2s,4s-1-boc-4-amino pyrrolidine-2-carboxylic acid methylester-hcl, 1-tert-butyl 2-methyl 2s,4s-4-aminopyrrolidine-1,2-dicarboxylate hydrochloride, n-boc-cis-4-amino-l-proline methyl ester hydrochloride salt, 1-tert-butyl 2-methyl cis-4-aminopyrrolidine-1,2-dicarboxylate hydrochloride, 2s,4s-1-boc-4-amino pyrrolidine-2-carboxylic acid methylester hydrochloride, 4-aminopyrrolidine-1,2-dicarboxylatehydrochloride, s,s-1-boc-4-aminoproline methyl ester hydrochloride
−40° (c=2 in Methanol)
1-tert-butyl 2-méthyl 4-aminopyrrolidine-1,2-dicarboxylate chlorhydrate
17998957
97%
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante