Learn More
Chlorhydrate de cis-4-amino-N-Boc-L-prolinate de méthyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15440076
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
cis-4-Amino-N-Boc-L-proline methyl ester hydrochloride is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chlorhydrate d’ester méthylique de la proline cis-4Amino-N-Boc-L est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 171110-72-8
Formule moléculaire C11H21ClN2O4
Poids moléculaire (g/mol) 280.75
Numéro MDL MFCD03787927
Clé InChI KFYCQKLSGMAVQH-UHFFFAOYNA-N
Synonyme methyl 2s,4s-1-boc-4-aminopyrrolidine-2-carboxylate hydrochloride, 2s,4s-1-tert-butyl 2-methyl 4-aminopyrrolidine-1,2-dicarboxylate hydrochloride, n-boc-cis-4-amino-l-proline methyl ester hydrochloride, 2s,4s-1-boc-4-amino pyrrolidine-2-carboxylic acid methylester-hcl, 1-tert-butyl 2-methyl 2s,4s-4-aminopyrrolidine-1,2-dicarboxylate hydrochloride, n-boc-cis-4-amino-l-proline methyl ester hydrochloride salt, 1-tert-butyl 2-methyl cis-4-aminopyrrolidine-1,2-dicarboxylate hydrochloride, 2s,4s-1-boc-4-amino pyrrolidine-2-carboxylic acid methylester hydrochloride, 4-aminopyrrolidine-1,2-dicarboxylatehydrochloride, s,s-1-boc-4-aminoproline methyl ester hydrochloride
CID PubChem 17998957
SMILES Cl.COC(=O)C1CC(N)CN1C(=O)OC(C)(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau cis-4-Amino-N-Boc-L-proline methyl ester hydrochloride
Point de fusion ∽185°C (decomposition)
Quantité 1 g
Rotation optique −40° (c=2 in Methanol)
Nom IUPAC 1-tert-butyl 2-methyl 4-aminopyrrolidine-1,2-dicarboxylate hydrochloride
Poids de la formule 280.75
Pourcentage de pureté 97%