Learn More
Thermo Scientific™ Série agitateur Cimarec+™
Bénéficiez d’un contrôle précis de l’agitation pour vos protocoles courants.
Marque:  Thermo Scientific™ S88857108
Code produit. 15443610
Description
Description
Obtenez un contrôle précis de l’agitation pour vos protocoles courants à l’aide des agitateurs numériques Thermo Scientific™ de la gamme Cimarec+™. La gamme d’agitateurs Cimarec+ propose trois tailles de produits, apportant ainsi une certaine flexibilité, des composés chimiques microscopiques aux opérations de production.
Une technologie avancée
  • Stir-Trac utilise une technologie innovante pour une agitation à faible vitesse, un contrôle homogène de la vitesse ainsi qu’un puissant couplage magnétique
Une conception souple et robuste
  • Choix de plaque supérieure en céramique ou en aluminium
  • Affichage LED facile à lire pour l’agitation
  • La conception d’affichage surélevé protège l’électronique contre les éclaboussures
  • Pare-éclaboussures de protection en option
  • Des tailles variables pour des volumes d’échantillons différents
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
50 à 1 500 tr/min
4 L
Carré
13 x 8,2 x 3,8 in (33 x 20,8 x 9,7 cm)
18,4 x 18,4 cm
50/60 Hz
cCSAus, CE
Agitateur
5,4 kg
Aluminium
LED
230 V
7,25 × 7,25 in
230 V, 50/60 Hz
AUS / CN / EUR / UK
3 cordons d’alimentation
11,9 lb
FDS
Documents Certificats
Nom du produit
Thermo Scientific™ Série agitateur Cimarec+™ > Aluminium, 7,25 x 7,25 po., 230 V 50/60 Hz
Garantie : Soumis à une garantie de 3 ans. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur thermoscientific.com ou contactez votre représentant commercial.