Learn More
Thermo Scientific™ Distributeurs de paillasse Cimarec™ i (liaison et synchronisation)
Garantissez des conditions de fonctionnement identiques pour les installations à agitateurs multiples en utilisant ces distributeurs de paillasse, à utiliser avec les agitateurs Mini, Micro, Compact et Maxi.
242.21€ - 355.77€
Spécification
À utiliser avec (équipement) | Agitateurs Mini, Micro, Compact et Maxi |
---|---|
Type | Distributeurs pour paillasse |
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10489391
|
Thermo Scientific™
50091720 |
Distributeur 4 places |
242.21€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10247081
|
Thermo Scientific™
50091721 |
Distributeur 8 places |
355.77€
1 pièce |
Expédition estimée: 20-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Garantissez des conditions de fonctionnement identiques pour les installations de plusieurs agitateurs à l’aide des distributeurs de paillasse Thermo Scientific™ Cimarec™ i (Link and Sync), à utiliser avec les agitateurs de série Mini, Micro, Compact et Maxi.
- Contrôle simultané de 2, 4, 6 ou 8 agitateurs Mini, Micro ou Compact à l’aide d’un seul boîtier de commande à distance externe : le Telemodul 20 C ou 40 C.
- Contrôle simultané de 2 ou 4 agitateurs Maxi à l’aide d’un seul boîtier de commande à distance externe : le Telemodul 20 C ou 40 C.
- Répartition uniforme de la puissance, pour des agitations synchronisées.
Spécification
Agitateurs Mini, Micro, Compact et Maxi | |
Distributeurs pour paillasse |
Période de garantie limitée : sous réserve de l’ensemble des conditions et des exclusions de garantie prévues par nos conditions générales de vente, ce produit est garanti pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d’expédition du produit. Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.