Learn More
Thermo Scientific™ Distributeurs de paillasse Cimarec™ i (liaison et synchronisation)
Garantissez des conditions de fonctionnement identiques pour les installations à agitateurs multiples en utilisant ces distributeurs de paillasse, à utiliser avec les agitateurs Mini, Micro, Compact et Maxi.
Marque: Thermo Scientific™ 50091721
Description
Garantissez des conditions de fonctionnement identiques pour les installations de plusieurs agitateurs à l’aide des distributeurs de paillasse Thermo Scientific™ Cimarec™ i (Link and Sync), à utiliser avec les agitateurs de série Mini, Micro, Compact et Maxi.
- Contrôle simultané de 2, 4, 6 ou 8 agitateurs Mini, Micro ou Compact à l’aide d’un seul boîtier de commande à distance externe : le Telemodul 20 C ou 40 C.
- Contrôle simultané de 2 ou 4 agitateurs Maxi à l’aide d’un seul boîtier de commande à distance externe : le Telemodul 20 C ou 40 C.
- Répartition uniforme de la puissance, pour des agitations synchronisées.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
Distributeur 8 places | |
Agitateurs Mini, Micro, Compact et Maxi | |
Distributeurs pour paillasse |