Learn More
Thermo Scientific™ Boîtier de commande à distance Biomodul 40 B Thermo Scientific Variomag
Activez le fonctionnement synchronisé de deux agitateurs avec le contrôleur Thermo Scientific™ Cimarec™ Biosystem 40B.
Marque: Thermo Scientific™ 50118917
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Activez le fonctionnement synchronisé de deux agitateurs avec le contrôleur Thermo Scientific™ Cimarec™ Biosystem 40B.
- Affichage haute lisibilité
- Temps d’agitation et de pause réglables, avec inversion du sens de rotation
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
Biomodul 40B contrôleur 230V Danemark | |
Contrôleur d’agitateur (double) | |
230 V |
Contrôleur Biomodul 40B | |
En 230 V pour le Danemark |