Learn More
Thermo Scientific™ Boîtier de commande à distance Biomodul 40 B Thermo Scientific Variomag
Les unités de commande à distance Biomodul 40 B permettent de synchroniser le fonctionnement de deux agitateurs Biosystem.
1487.40€ - 1587.90€
Code produit | Marque | Tension | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Tension | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11794687
|
Thermo Scientific™
50118915 |
230 V Allemagne |
1487.40€
1 pièce |
Expédition estimée: 20-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12425771
|
Thermo Scientific™
50118917 |
En 230 V pour le Danemark |
1587.90€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17576576
|
Thermo Scientific™
50118919 |
230 V Suisse |
1587.90€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Les unités de commande à distance Biomodul 40 B permettent de synchroniser le fonctionnement de deux agitateurs Biosystem.
- Affichage numérique à haute lisibilité.
- Temps d'agitation et de pause réglables, avec inversion du sens de rotation.
Spécification
Contrôleur Biomodul 40B |