Learn More
Thermo Scientific™ Boîtier de commande à distance Biomodul 40 B Thermo Scientific Variomag
Activez le fonctionnement synchronisé de deux agitateurs avec le contrôleur Thermo Scientific™ Cimarec™ Biosystem 40B.
Marque: Thermo Scientific™ 50118915
1242.23 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24138" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Activez le fonctionnement synchronisé de deux agitateurs avec le contrôleur Thermo Scientific™ Cimarec™ Biosystem 40B.
- Affichage haute lisibilité
- Temps d’agitation et de pause réglables, avec inversion du sens de rotation
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
Biomodul 40B contrôleur 230V Allemagne | |
Contrôleur d’agitateur (double) | |
230 V |
Contrôleur Biomodul 40B | |
230 V Allemagne |