Learn More
Tocris Bioscience™ CIM 0216
Selective TRPM3 agonist
Marque:  Tocris Bioscience™ 5521/10
Code nomenclature Nacres: NA.26
Informations supplémentaires : CAS : 1031496-06-6 Poids : 0.00970kg
Code produit. 18743939
  • 269.97€ / 10mg
Expédition estimée: 09-09-2024
pour voir le stock disponible 
Description
Description
CIM 0216 is a selective TRPM3 agonist. Exhibits selectivity for TRPM3 over TRPM1, TRPM2 and TRPM4-8. Stimulates insulin release from pancreatic islet cells in vitro. Evokes nocifensive behavior in mice.
Spécification
Spécification
3,4-Dihydro-N-(5-methyl-3-isoxazolyl)-α-phenyl-1(2H)-quinolineacetamide
10 mg
C21H21N3O2
>98%
1031496-06-6
TRPM Agonists
347.41