Learn More
Tocris Bioscience™ CIM 0216
Selective TRPM3 agonist
282.00€ - 1125.00€
Spécification
Nom chimique ou matériau | 3,4-Dihydro-N-(5-methyl-3-isoxazolyl)-α-phenyl-1(2H)-quinolineacetamide |
---|---|
CAS | 1031496-06-6 |
Cible | TRPM Agonists |
Formule moléculaire | C21H21N3O2 |
Poids de la formule | 347.41 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
18771598
|
Tocris Bioscience™
5521/50 |
50 mg |
1125.00€
50mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
18743939
|
Tocris Bioscience™
5521/10 |
10 mg |
282.00€
10mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Selective TRPM3 agonist. Exhibits selectivity for TRPM3 over TRPM1, TRPM2 and TRPM4-8. Stimulates insulin release from pancreatic islet cells in vitro. Evokes nocifensive behavior in mice.Spécification
3,4-Dihydro-N-(5-methyl-3-isoxazolyl)-α-phenyl-1(2H)-quinolineacetamide | |
TRPM Agonists | |
347.41 |
1031496-06-6 | |
C21H21N3O2 | |
>98% |
Sécurité et traitement
Recommended Storage : Store at 4°C