Learn More
Proteintech Agarose ChromoTek GFP-Trap™
L’agarose GFP-Trap™ est une résine d’affinité pour l’IP des protéines de fusion GFP.
238.00€ - 5899.00€
Spécification
Capacité de liaison 10 μl de suspension se lie à environ 12 μg de GFP recombinant
Contenu et stockage Dès réception, conserver à 4°C. Ne pas congeler.
À utiliser avec (application) IP, CoIP, ChIP, RIP
Cible AcGFP, Clover, EGFP, Emerald, GFP, GFP5, GFP Envy, GFP S65T, mGFP, mPhluorine, PA-GFP, Superfolder GFP, TagGFP, TagGFP2, eGFP monomèrique A206K, CFP, YFP, citrine, eCitrine, eYFP, Venus, Ypet, BFP
Marqueur ou colorant Agarose
Consulter d'autres spécifications
Produits 5
Code produit Marque Suffisant pour Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Suffisant pour Prix Quantité et disponibilité  
17313353
Afficher les documents
Proteintech
GTA-400
400 réactions
5899.00€
400 réactions
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17303353
Afficher les documents
Proteintech
gta-200
200 réactions
3237.00€
200 réactions
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17373343
Afficher les documents
Proteintech
gta-10
10 réactions
238.00€
10 réactions
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17383343
Afficher les documents
Proteintech
gta-100
100 réactions
1798.00€
100 réactions
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17393343
Afficher les documents
Proteintech
gta-20
20 réactions
397.00€
20 réactions
En stock
Description
  • Se compose d’un nanobody GFP / VHH couplé à des microbilles d’agarose
Spécification
Spécification
10 μl de suspension se lie à environ 12 μg de GFP recombinant
IP, CoIP, ChIP, RIP
Agarose
Dès réception, conserver à 4°C. Ne pas congeler.
AcGFP, Clover, EGFP, Emerald, GFP, GFP5, GFP Envy, GFP S65T, mGFP, mPhluorine, PA-GFP, Superfolder GFP, TagGFP, TagGFP2, eGFP monomèrique A206K, CFP, YFP, citrine, eCitrine, eYFP, Venus, Ypet, BFP
Alpaga