Learn More
Proteintech Agarose ChromoTek GFP-Trap™
L’agarose GFP-Trap™ est une résine d’affinité pour l’IP des protéines de fusion GFP.
Marque: Proteintech gta-200
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Se compose d’un nanobody GFP / VHH couplé à des microbilles d’agarose
Spécification
10 μl de suspension se lie à environ 12 μg de GFP recombinant | |
IP, CoIP, ChIP, RIP | |
Agarose | |
200 réactions |
Dès réception, conserver à 4°C. Ne pas congeler. | |
AcGFP, Clover, EGFP, Emerald, GFP, GFP5, GFP Envy, GFP S65T, mGFP, mPhluorine, PA-GFP, Superfolder GFP, TagGFP, TagGFP2, eGFP monomèrique A206K, CFP, YFP, citrine, eCitrine, eYFP, Venus, Ypet, BFP | |
Alpaga |