Learn More
Thermo Scientific™ Étalons de taille certifiée ChromoSphere™-T
Obtenez un fort contraste visuel avec les étalons de taille certifiés Thermo Scientific™ ChromoSphere™-T, microsphères polymères colorées avec diamètres conformes aux normes NIST™.
631.00€ - 1040.00€
Spécification
Additif | Peut contenir des traces de dispersant |
---|---|
Certifications/Conformité | Certificat d’étalonnage et de traçabilité pour le NIST |
Concentration | 100 % de matières solides |
Contenu et stockage | Stockez à température ambiante dans un endroit sec. Conservez le flacon hermétiquement fermé en position verticale. Une protection respiratoire contre la poussière est recommandée. |
Contenu | Microsphères colorées et sèches (DVB) en polystyrène |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Couleur | Distribution des tailles | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Couleur | Distribution des tailles | Prix | Quantité et disponibilité | |||
11838223
|
Thermo Scientific™
BK050T |
50 μm | Noir | s = 3,6 µm, 7,3 % CV |
672.00€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
11858223
|
Thermo Scientific™
BK100T |
100 μm | Noir | s = 7,1 µm, 7,5 % CV |
1040.00€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
11878223
|
Thermo Scientific™
BK150T |
150 μm | Noir | s = 7,8 µm, 5,2 % CV |
915.00€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
11898223
|
Thermo Scientific™
BK200T |
200 μm | Noir | s = 10 µm, 5,0 % CV |
667.00€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
11818233
|
Thermo Scientific™
BK300T |
300 μm | Noir | s = 7,5 µm, 2,5 % CV |
631.00€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
11838233
|
Thermo Scientific™
BK400T |
400 μm | Noir | s = 18 µm, 4,8 % CV |
915.00€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
11858233
|
Thermo Scientific™
BK500T |
500 μm | Noir | s = 22 µm, 4,5 % CV |
915.00€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
11844902
|
Thermo Scientific™
RD050T |
50 μm | Rouge | s = 3,8 µm, 7,7 % CV |
631.00€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
11864902
|
Thermo Scientific™
RD100T |
100 μm | Rouge | s = 7,5 µm, 7,8 % CV |
1035.00€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
11884902
|
Thermo Scientific™
RD150T |
150 μm | Rouge | s = 9,0 µm, 6,0 % CV |
631.00€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
11804912
|
Thermo Scientific™
RD200T |
200 μm | Rouge | s = 9,5 µm, 4,7 % CV |
910.00€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
11824912
|
Thermo Scientific™
RD300T |
300 μm | Rouge | s = 11 µm, 3,5 % CV |
910.00€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
11844912
|
Thermo Scientific™
RD400T |
400 μm | Rouge | s = 18 µm, 4,4 % CV |
910.00€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
11864912
|
Thermo Scientific™
RD500T |
500 μm | Rouge | s = 24 µm, 4,8 % CV |
910.00€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
Description
Obtenez un fort contraste visuel avec les étalons de taille certifiés Thermo Scientific™ ChromoSphere™-T, microsphères polymères colorées, avec diamètres conformes aux normes NIST™. Ces matériaux de référence et d’étalonnage sont utilisés dans les tests des systèmes de filtration, les évaluations de nettoyage des flacons, les études de contrôle de la contamination et l’étalonnage des dispositifs d’injection.
Les standards de taille ChromoSphere-T ont été développés pour être utilisés comme matériaux de référence ou d’étalonnage dans les applications requérant un contraste visuel élevé. La gamme de produits se compose d’un vaste assortiment de tailles de particules uniformes, comprises entre 50 et 500 microns, en rouge ou noir.- Profondément colorées dans la masse avec des colorants rouges ou noirs, ce qui se traduit par un contraste élevé et une grande visibilité par rapport à la plupart des matériaux d’arrière-plan
- Les diamètres moyens sont conformes aux mesures standard du NIST (National Institute of Standards and Technology)
- Étalonnés par microscopie optique
- Fabriqués en copolymère de polystyrène couplé réticulé avec du divinylbenzène (PS-DVB).
- Disponibles sous forme de poudres sèches
- Milieux aqueux facilement dispersés à l’aide d’une petite quantité de surfactant ou dans des alcools faibles, comme le méthanol ou l’éthanol
- Extraction de colorants minimale lorsque les particules sont suspendues dans des alcools purs
- Les autres solvants organiques, comme les éthers et les hydrocarbures chlorés, doivent être évités car ils font gonfler les particules et provoque le retrait intégral du colorant.
Spécification
Peut contenir des traces de dispersant | |
100 % de matières solides | |
Microsphères colorées et sèches (DVB) en polystyrène | |
Évaluation du nettoyage, Référence et étalonnage à contraste élevé | |
Particules d’étalonnage de taille | |
1,05 g/cm³ | |
De 1,59 à 589 nm (25°C) |
Certificat d’étalonnage et de traçabilité pour le NIST | |
Stockez à température ambiante dans un endroit sec. Conservez le flacon hermétiquement fermé en position verticale. Une protection respiratoire contre la poussière est recommandée. | |
Conçu pour être utilisé comme matériaux de référence ou d’étalonnage dans les applications nécessitant un contraste élevé. | |
Polystyrène Divinylbenzènene (PS-DVB) | |
Certificat d’étalonnage et de traçabilité pour le NIST | |
1 g | |
Produit stable pendant une période minimum de 24 mois |