Learn More
Thermo Scientific™ Étalons de taille certifiée ChromoSphere™-T
Code produit. 11818233 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Diamètre (métrique):
50 μm
100 μm
150 μm
200 μm
300 μm
400 μm
500 μm
Couleur:
Noir
Rouge
Distribution des tailles:
s = 10 µm, 5,0 % CV
s = 11 µm, 3,5 % CV
s = 18 µm, 4,4 % CV
s = 18 µm, 4,8 % CV
s = 22 µm, 4,5 % CV
s = 24 µm, 4,8 % CV
s = 3,6 µm, 7,3 % CV
s = 3,8 µm, 7,7 % CV
s = 7,1 µm, 7,5 % CV
s = 7,5 µm, 2,5 % CV
s = 7,5 µm, 7,8 % CV
s = 7,8 µm, 5,2 % CV
s = 9,0 µm, 6,0 % CV
s = 9,5 µm, 4,7 % CV
Conditionnement:
1g
Code produit. 11818233
Marque: Thermo Scientific™ BK300T
Obtenez un fort contraste visuel avec les étalons de taille certifiés Thermo Scientific™ ChromoSphere™-T, microsphères polymères colorées avec diamètres conformes aux normes NIST™.
Obtenez un fort contraste visuel avec les étalons de taille certifiés Thermo Scientific™ ChromoSphere™-T, microsphères polymères colorées, avec diamètres conformes aux normes NIST™. Ces matériaux de référence et d’étalonnage sont utilisés dans les tests des systèmes de filtration, les évaluations de nettoyage des flacons, les études de contrôle de la contamination et l’étalonnage des dispositifs d’injection.
Les dimensions standard de chromosphères T ont été conçues pour être utilisées comme matériaux de référence ou d’étalonnage dans les applications nécessitant un contraste visuel élevé. La gamme de produits se compose d’un vaste assortiment de tailles de particules uniformes, comprises entre 50 et 500 microns, en rouge ou en noir.
  • Profondément colorées dans la masse en rouge ou noir, ce qui se traduit par un contraste élevé et une bonne visibilité par rapport à la plupart des matériaux d’arrière-plan
  • Les diamètres moyens sont conformes aux mesures standard du NIST (National Institute of Standards and Technology).
  • Étalonnés par microscopie optique
  • Fabrication en copolymère polystyrène divinylbenzène (PS-DVB).
  • Disponibles sous forme de poudres sèches
  • Milieux aqueux facilement dispersés à l’aide d’une petite quantité de surfactant ou dans des alcools faibles, comme le méthanol ou l’éthanol
  • Extraction de colorants minimale lorsque les particules sont suspendues dans des alcools purs
Remarque :
  • Les autres solvants organiques, comme les éthers et les hydrocarbures chlorés, doivent être évités car ils font gonfler les particules et provoquent le retrait intégral du colorant.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Additif Peut contenir des traces de dispersant
Certifications/Conformité Certificat d’étalonnage et de traçabilité pour le NIST
Concentration 100 % de matières solides
Contenu et stockage Stockez à température ambiante dans un endroit sec. Conservez le flacon hermétiquement fermé en position verticale. Une protection respiratoire contre la poussière est recommandée.
Contenu Microsphères colorées et sèches (DVB) en polystyrène
Description Conçu pour être utilisé comme matériaux de référence ou d’étalonnage dans les applications nécessitant un contraste élevé.
Couleur Noir
À utiliser avec (application) Évaluation du nettoyage, Référence et étalonnage à contraste élevé
Matériau Polystyrène Divinylbenzènene (PS-DVB)
Type de produit Particules d’étalonnage de taille
Comprend Certificat d’étalonnage et de traçabilité pour le NIST
Densité des particules 1,05 g/cm³
Quantité 1 g
Indice de réfraction De 1,59 à 589 nm (25°C)
Distribution des tailles s = 7,5 µm, 2,5 % CV
Stabilité Produit stable pendant une période minimum de 24 mois
Diamètre (métrique) 300 μm