Learn More
Poudre de chrome, maille de -100, 99 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11371198
Poudre de chrome, maille de -100, 99 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11371198
500 g
Click to view available options
Quantité:
10 g
100 g
500 g
2 kg
Code produit. 11371198
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 010147.36
Demander un format en vrac ou personnalisé
Densité apparente 2,0-3,0 g/cm3
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-47-3
Formule moléculaire Cr
Poids moléculaire (g/mol) 52.00
Numéro MDL MFCD00010944
Clé InChI VYZAMTAEIAYCRO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme chrom, chrome, cromo, metal, chrome french, compounds, chrom german, chromium, elemental, chromium, metal, ccris 159
CID PubChem 23976
ChEBI CHEBI:28073
Nom IUPAC chrome
SMILES [Cr]
Spécification
Nom chimique ou matériau Chromium
Couleur Gris
Aspect Gray powder
Densité 7.19g/cm3
Plage de pourcentage du dosage 99% (Metals basis)
Quantité 500 g
Dimensions de la maille -100 Mesh
Odeur Odorless
Forme Poudre
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotU21F058 Type de certificatCertificat d’analyse Date14/02/2025 Catalog Number010147.36,010147.22,010147.A3,010147.09
Numéro de lotN10I013 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/04/2022 Catalog Number010147.36,010160.A3,010147.22,010147.A3,010147.09
Numéro de lotK16R009 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/12/2021 Catalog Number010147.36,010160.A3,010147.22,010147.A3,010147.09
Numéro de lotD18Y016 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/12/2021 Catalog Number010147.36,010160.A3,010147.22,010147.A3,010147.09
Numéro de lotR14H024 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/12/2021 Catalog Number010147.36,010160.A3,010147.22,010147.A3,010147.09
Nom du produit
Poudre de chrome, maille de -100, 99 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals >