Learn More
Poudre de chrome, 99,99 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Chromium |
Couleur | Gris |
Aspect | Gray powder |
Densité | 7.19g/cm3 |
Plage de pourcentage du dosage | 99.996% (Metals basis) |
Quantité | 25 g |
Dimensions de la maille | -10+20 Mesh |
Odeur | Odorless |
Tension de vapeur | 0 hPa |
Forme | Poudre |
Nom du produit
Poudre de chrome, 99,99 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu