Learn More
Poudre de chrome, 99,99 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11375948
Poudre de chrome, 99,99 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11375948
5 g
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Code produit. 11375948
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 010452.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-47-3
Formule moléculaire Cr
Poids moléculaire (g/mol) 52.00
Numéro MDL MFCD00010944
Clé InChI VYZAMTAEIAYCRO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme chrom, chrome, cromo, metal, chrome french, compounds, chrom german, chromium, elemental, chromium, metal, ccris 159
CID PubChem 23976
ChEBI CHEBI:28073
Nom IUPAC chrome
SMILES [Cr]
Spécification
Nom chimique ou matériau Chromium
Couleur Gris
Aspect Gray powder
Plage de pourcentage du dosage 99.996% (Metals basis)
Quantité 5 g
Dimensions de la maille -10+20 Mesh
Odeur Odorless
Tension de vapeur 0 hPa
Forme Poudre
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotW02I041 Type de certificatCertificat d’analyse Date19/09/2022 Catalog Number010452.06,010452.14,010452.22
Numéro de lotU11I003 Type de certificatCertificat d’analyse Date17/08/2022 Catalog Number010452.06,010452.14,010452.22
Numéro de lotN14F027 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/12/2021 Catalog Number010452.06,010452.14,010452.22
Numéro de lotP27A043 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/12/2021 Catalog Number010452.06,010452.14,010452.22
Numéro de lotN14F026 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/12/2021 Catalog Number010452.06,010452.14,010452.22
Nom du produit
Poudre de chrome, 99,99 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals >