Learn More
Fluorure de chrome(II), 95 %
106.00€ - 418.00€
Identifiants chimiques
CAS 10049-10-2
Numéro MDL MFCD00016044
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11352648
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
024107.06
5 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11362648
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
024107.14
25 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Identifiants chimiques
10049-10-2
MFCD00016044
Spécification
>1300°C
1100°C
Poudre
UN3260
Soluble in water,boiling hydrochloric acid. Insoluble in alcohol.
95%
Hygroscopic
Chromium(II) fluoride
10049-10-2
MFCD00016044
14,2245
89.99
Odorless
4.11 g/mL
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H301-H311-H314-H318-H332
Toxic if swallowed.
Toxic in contact with skin.
Causes severe skin burns and eye damage.
Causes serious eye damage.
Harmful if inhaled.
P260-P264b-P270-P271-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P363-P501c
H302+H312+H332-H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 8; Packing Group: II; Proper Shipping Name: CORROSIVE SOLID, ACIDIC, INORGANIC, N.O.S.
missing translation for 'einecsNumber' : 233-168-0
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Températures ambiantes ; Stocker sous azote